Learn More
Fisherbrand™ Misuratore di umidità Traceable™
Codice prodotto. 11597443 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -18° a 93 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11597443 Da -18° a 93 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11597443
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Cavo da 3 piedi (0.9 m) e batteria da 9 V per 100 ore di funzionamento continuo.
Memorizza i valori minimo e massimo registrati nel periodo selezionato
Fisher Scientific™ Traceable™ Humidity Meter retains highest and lowest readings recorded over selected period. Results appear on 1.12 in. LCD.
  • Misura l’umidità relativa da 10 a 95%, con lo 0.1% di risoluzione e il ±2% (range medio) e il ±4% (range finale) di precisione
  • Legge temperature da -18° a +93°C (da 0° a +199.9°F), con lo 0.1° di risoluzione e una precisione di ±1°C (da 0° a 40°C) e di ±2°C (range finale)
  • I risultati compaiono su uno schermo LCD da 1.12 pollici
  • Tempo di risposta <10 secondi
  • Uscita computer di serie RS-232-C
  • Sonda in miniatura
  • Custodia in plastica ABS resistente agli urti
Certifications
E' fornito un certificato che attesta la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA™.
Compliance
Soddisfa gli standard federali CLIA 493.1207.
Specifica
Tipo Misuratore di umidità
Intervallo di umidità Da 10 a 95%
Risoluzione 0,001
Accuracy Da ±2 a ±4%
Temperature Range (Metric) Da -18° a 93 °C
Precisione termica ±1 °C
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Memoria Doppia memoria
Sensori Film polimerico
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 0 ° a 199,9 °F
Risoluzione temperatura 0.1 °F
Dimensioni (L x P x A) 7.12 x 2.75 x 1.25 pollici (18 x 7 x 3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7,12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3 piedi
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 8,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 91.44 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 21.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 pollici
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 1,25 in.
Altezza (sistema metrico) 3 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,66 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 1.67 cm
Peso (sistema imperiale) 10,75 once
Peso (sistema metrico) 0.304 kg
Da utilizzare con (applicazione) Memorizza i valori minimo e massimo registrati nel periodo selezionato
Include Cavo da 3 piedi e batteria da 9 V per 100 ore di funzionamento continuo
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST