Learn More
Fisherbrand™ Termometro a penna per il rilevamento di umidità/temperatura Traceable™ con memoria
Codice prodotto. 11749835 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da 0° a 50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11749835 Da 0° a 50 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11749835
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria da 1.5 V per monitoraggio continuo sempre attivo per metà anno
Per il monitoraggio di UR in laboratori e impianti. Il termometro a penna per il rilevamento di umidità/temperatura Fisher Scientific Traceable fornisce una visualizzazione continua e simultanea di temperatura e umidità relativa (in gradi Celsius e Fahrenheit) con doppia memoria. Pratica clip di aggancio per un facile trasporto.
Ideal for monitoring RH in labs and plants. Fisher Scientific™ Traceable™ Humidity/Temperature Pen continuously and simultaneously displays relative humidity and temperature (in Celsius and Fahrenheit) with dual-recall memories. Handy pocket clip makes it easy to carry.
  • Intervallo umidità relativa: da 25 a 98% con una risoluzione di 1%, precisione da ±3.5% (intervallo medio) al ±5.5% (al di fuori dell’intervallo medio)
  • Intervallo di temperatura: da 0.0° a 50.0°C (32.0° a 122.0°F) con una risoluzione di 0.1° e una precisione di ±1°C (±1.8°F)
  • La memoria visualizza i valori più alti e i valori minimi raggiunti durante la notte o durante qualsivoglia periodo
  • Display (0.75 poll. di altezza) leggibile con un colpo d'occhio in meno di 30 secondi e si aggiorna ogni secondo
  • Plastica ABS resistente alle sostanze chimiche antiurto
Order Info
Misura 0.5 L x 6.62 P x 1.25 pollici A (1.2 x 17 x 3.2 cm). Peso netto: 1.75 once (50 g)
Certifications
E' fornito un certificato che attesta la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Tipo Termometro a penna per il rilevamento di umidità/temperatura
Intervallo di umidità Da 20 a 95%
Risoluzione 0.01
Accuracy Da ±3.5 a ±5.5%
Temperature Range (Metric) Da 0° a 50 °C
Precisione termica ±1.5 °C
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Memoria Doppia memoria
Sensori Allo stato solido
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Risoluzione temperatura 0.1 °F
Dimensioni (L x P x A) 0.5 x 6.62 x 1.25 pollici (1.2 x 17 x 3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 17 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3 cm
Peso (sistema imperiale) 1.75 oz.
Peso (sistema metrico) 0.05 kg
Da utilizzare con (applicazione) Visualizzazione continua e simultanea di umidità e temperatura (in gradi Celsius e Fahrenheit) con doppia memoria, clip di aggancio per un facile trasporto
Include Con batteria AAA
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST