Learn More
Fisherbrand™ Termometro a doppio laser a infrarossi Traceable™ con sonda tipo K
Con due raggi laser di precisione.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Codice prodotto. 11739785
  • 158.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
With two laser sightings for accuracy.
  • Funzionamento semplice—è sufficiente accenderlo, puntarlo verso il campione e effettuare la lettura (in meno di un secondo)
  • Il doppio laser indica il diametro esterno dell'area da misurare; una luce a LED bianca illumina la superficie
  • Lettura in gradi Fahrenheit e Celsius per qualsiasi superficie—solida, semisolida e liquida
  • Il doppio display mostra la temperatura attuale più una delle otto seguenti modalità: valore di emissività, valore massimo memorizzato, valore minimo memorizzato, differenziale, media (pesata nel tempo), allarme per temperatura eccessiva, allarme per temperatura bassa e temperatura sonde
  • La funzionalità di lettura minima e massima consente di osservare in qualsiasi momento i valori minimo e massimo
  • Consente di visualizzare la media di tutte le letture mentre vengono effettuate le misurazioni e la differenza tra due letture
  • Allarmi acustici impostabili dall'utente a un livello alto/basso per segnalare le condizioni fuori gamma
  • Retroilluminazione del display per visualizzare i valori anche in condizioni di scarsa luminosità
  • Intervallo di utilizzo del connettore della termocoppia tipo K: da -64 a +1400 °C (da -83 a +2552 °F) 
Specifiche
  • Intervallo: da -60 a +550 °C (da -76 a +1022 °F)
  • La risoluzione è di 0.1°
  • La precisione è ±2% della lettura o 2 °C, a seconda di quale sia il valore maggiore
  • Il campo visivo è 12:1
  • Emissività: da 0.1 a 1.00 in passi da 0.01
Order Info
Dimensioni: 7 x 3.75 x 2 pollici (17.8 x 9.5 x 5 cm). Peso: 9 once (0.2 kg)
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Specifica
Specifica
Tracciabile NIST
Da 0,1 a 1 con incrementi di 0,01
7 in.
Sensore tipo K e due batterie alcaline AAA
Tipo K
9 once
3,75 in.
550°C
Da -60° a +550 °C
LED
2 x 3.75 x 7 pollici (5 x 95 x 178 mm)
Alimenti, biologia, industria farmaceutica, prodotti derivati dal petrolio, camere sterili, elettronica e analisi sul campo
178 mm
5 cm
0,1 °C
0.255 kg
2 in.
-60°C
±2% o 2 °C + 2%
95 mm