Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Infrared Thermometer Gun
Codice prodotto. 11779785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Emissività:
0.95 fisso
Da 0.1 a 1 con incrementi di 0.01
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Emissività Dimensione della confezione
11779785 0.95 fisso Pezzo
11789785 Da 0.1 a 1 con incrementi di 0.01 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11779785
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria da 9°V
Takes instant, less-than-a-second, temperature readings of any surface
Esclusivo design per letture immediate point-and-shoot con una sola mano. Termometro a infrarossi a pistola Fisher Scientific™ Traceable™ per letture istantanee (in meno di 1 secondo) della temperatura su qualsiasi superficie.
  • Raggio laser per raggiungere con precisione la superficie da analizzare
  • Campo visivo 50:1 (esempio: legge punti nell'ordine di 6 pollici da una distanza di 25 )
  • Include retroilluminazione, mantenimento dati (congela le letture sul display), laser, indicatore di batteria scarica e pulsanti °C/°F
  • Il tipo 15-077-970 include anche memoria valori min/max, letture medie e allarmi livello alto/basso
  • Range compreso tra -50° e +1000°C/-58° e +1832°F
  • Risoluzione da 0.1° a 200°, 1° su 200°; precisione, ±1.5 % + 2°C
Order Info
Dimensioni: 9 x 4 x 2.25 pollici (22.9 x 10.2 x 5.7cm); Peso: 10 once
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Emissività 0.95 fisso
Da utilizzare con (applicazione) Lavorazioni alimentari, prodotti farmaceutici, uso sul campo, ispezioni su impianti elettronici e sulla sicurezza
Include Batteria da 9 V
Risoluzione Da 0.1 a 200, 1 al di sopra di 200 °C
Peso (sistema imperiale) 10 once
Peso (sistema metrico) 0.283 kg
Product Type Infrared Thermometer
Max. Temperature (English) 1832°F
Temperatura max (sistema metrico) 1000°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) Da -50 ° a +1000 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria 9V Alkaline
Accuracy ±1.5%
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 10 cm