Learn More
Fisherbrand™ Termometro a infrarossi Traceable™ con clip di aggancio
Codice prodotto. 11709785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -33° a +220 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11709785 Da -33° a +220 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11709785
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Pratica clip di aggancio, cordino portachiavi, batterie
Termometro a infrarossi tascabile con azionamento a pistola
Easy to use — just turn it on and take a reading in less than a second. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrared Thermometer with Pocket Clip offers simple point-and-shoot operation.
Facile da usare — è sufficiente accenderlo, puntare sul campione ed effettuare una lettura in meno di un secondo.
  • I valori vengono letti sia in gradi Fahrenheit che Celsius da qualsiasi superficie—solidi, semisolidi e liquidi
  • Le misurazioni non invasive e senza contatto sono ideali per la preparazione degli alimenti, le scienze naturali, i prodotti farmaceutici, i prodotti petroliferi, le camere sterili, l'elettronica e l'uso sul campo
  • Il comando“ATTESA” blocca il display alla lettura corrente Campo visivo 1:1
  • Il display indica la batteria scarica
  • L’emissività fissa di 0.95 copre il 90% di tutte le applicazioni
Specifiche
  • Risoluzione: 0.1°
  • Precisione: ±1°C + 2%
  • Dimensioni: 3.25 × 0.75 poll. (8.3 × 1.9 cm)
  • Peso: 0.75 once
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, NIST
Emissività 0.95 fisso
Da utilizzare con (applicazione) Alimenti, biologia, industria farmaceutica, prodotti derivati dal petrolio, camere sterili, elettronica e analisi sul campo
Include Clip di aggancio, cordino portachiavi, batteria
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0,75 once
Peso (sistema metrico) 0.021 kg
Product Type Pocket Infrared Thermometer
Max. Temperature (English) 428°F
Temperatura max (sistema metrico) 220°C
Min. Temperature (English) -27.4°F
Min. Temperature (Metric) -33°C
Temperature Range (Metric) Da -33° a +220 °C
Calibrated Sì
Tipo di batteria LR44 1.5V
Accuracy ±1 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm