Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ International Standards Extreme-Accuracy Digital Thermometer
Codice prodotto. 11769705 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -2.00 a 2.00°C
Da -50 °C a +70 °C
Da 23.00 a 27.00°C
Da 35.00 a 39.00°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
37.00°F
Da -58 a 158°F
Da 28.4 a 35.6°F
Da 73.4 a 80.6°F
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11769705 Da 35.00 a 39.00°C 37.00°F Pezzo
11749705 Da -2.00 a 2.00°C Da 28.4 a 35.6°F Pezzo
11759705 Da 23.00 a 27.00°C Da 73.4 a 80.6°F Pezzo
11779705 Da -50 °C a +70 °C Da -58 a 158°F Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11769705
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Traceable™ International Standards Extreme-Accuracy Digital Thermometers ideal for measuring temperatures in water baths, cuvets, gas systems, reagents, standards solutions, ovens, incubators, pharmaceuticals, petroleum products, foods, and wastewater.
Ideali per la misurazione delle temperature in bagni ad acqua, cuvette, impianti a gas, reagenti, soluzioni standard, forni, incubatori, prodotti farmaceutici, derivati dal petrolio, alimenti e acque reflue. Termometri digitali di precisione a Fisher Scientific™ Traceable™ a standard internazionale, con robusta sonda in acciaio inox che mostra anche le variazioni minime in liquidi, aria/gas e semisolidi.
Le unità visualizzano 0.00, 25.00, 37.00 o una combinazione di tutte e tre le letture in °°F e °°C.
  • Letture precise con penetrazione del puntale di 0.33°pollici
  • Registrazione di data/ora per i valori min/max e avvertenze di allarme per valore alto/basso
  • Visualizzazione di temperatura minima/massima e attuale
  • Letture del monitoraggio dei valori min/max in qualsiasi periodo; visualizzazione di data/ora esatte della temperatura min/max
  • Allarme sotto forma di due LED visivi e due segnali acustici nel caso la temperatura superi i limiti impostati; visualizzazione di data/ora esatte degli allarmi doppi del termometro
  • Programmabile in incrementi di 0.1°; gli allarmi vengono emessi di continuo anche quando la temperatura torna nell'intervallo ammesso
  • Risoluzione: 0.01°
  • Precisione: ±0.05°C entro ±2°°C dello standard
  • Diametro sonda: 0.12 pollici (0.30 cm)
  • Lunghezza stelo: 6.25 pollici (15.87 cm)
  • Lunghezza totale: 9 pollici (22.86 cm)
  • Cavo: 5 piedi (1.5 m)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Compliance
Conforme allo standard internazionale sulla temperatura ITS-90.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,12 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Dimensioni (L x P x A) 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,7 x 6,9 x 1,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura in bagnomaria, cuvette, sistemi gassosi, reagenti, soluzioni standard, forni, incubatori, sostanze farmaceutiche, derivati del petrolio, alimenti e acque reflue
Altezza (sistema imperiale) 0,75in.
Altezza (sistema metrico) 1,9 cm
Include Sonda in acciaio inox, custodia in plastica ABS resistente agli urti e agli agenti chimici, supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, due batterie AA (per un monitoraggio continuo della durata di 1 anno)
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 6,25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.7 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 15.9 cm
Materiale Plastica ABS
Risoluzione 0.01°C
Peso (sistema imperiale) 5 once
Peso (sistema metrico) 140 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Max. Temperature (English) 37°F
Temperatura max (sistema metrico) 39°C
Min. Temperature (English) 37°F
Min. Temperature (Metric) 35°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 37.00°F
Temperature Range (Metric) Da 35.00 a 39.00°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Water Baths
Tipo di batteria AA
Accuracy ±0.05°C
Display LED
Larghezza (sistema metrico) 6.9 cm
Bilancia Reads to 37.00