Learn More
Fisherbrand™ Cronometro a cifre giganti Traceable™
Codice prodotto. 11799815 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Cronometro, cordino, Velcro™ per il montaggio e clip di aggancio, batteria
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11799815 Cronometro, cordino, Velcro™ per il montaggio e clip di aggancio, batteria Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11799815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.95€
    31.05€ / pezzi 1
    Risparmia 6.90€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le cifre più grandi (alte 1/2 in.) consentono una facile lettura.
Le cifre più grandi (alte 1/2 in.) consentono una facile lettura. Il cronometro a cifre giganti Fisher Scientific™ Traceable™ ha una custodia in plastica ABS con O-ring, impermeabile e antiurto con lati in gomma antiscivolo. L'unità mostra il tempo in ore, minuti e secondi con indicatore AM/PM, data e giorno della settimana come un cronografo.
  • Ideale per l'impiego nei laboratori e negli impianti
  • Allarme orario
  • Fino a 24 ore
  • L'unità offre funzioni di conteggio singolo, time-out, tempo parziale cumulativo e temporizzazione continua
  • Intervallo di tempo di 23 ore, 59 minuti, 59 secondi
  • Risoluzione di 1/100 di secondo per i primi 30 minuti e di 1 secondo successivamente
  • Precisione di 0.001%
  • Dimensioni: 7.6 x 6.4 x 2.2 cm (3 x 2.5 x .875 in.)
  • Peso: 2.5 once
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Specifications
Product Type Cronometro impermeabile
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Time of Day
Accuracy 1e-005
Risoluzione 0.01 sec.
Display Digital
Materiale Plastica ABS
Dimensioni (L x P x A) 3 x 2.5 x 0.8 in. (7.62 x 6.35 x 2 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Peso (sistema imperiale) 2.5 once
Peso (sistema metrico) 0.07 kg
Include Cronometro, cordino, Velcro™ per il montaggio e clip di aggancio, batteria
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l’uso in laboratori o impianti
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST