Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Kangaroo™, gamma: Da -50° a +300 °C
Codice prodotto. 11799725 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +300 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11799725 -50° - +300 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11799725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.35€
    39.47€ / pezzi 1
    Risparmia 3.88€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Cavo per sonda da 42 poll. (105 cm) con custodia per riporlo avvolto, supporto da banco incorporato con ingombro di 4.5 pollici quadrati (11.4 cm), batteria all'ossido di argento per un anno di funzionamento continuo
Busta Kangaroo per cavo per sonda. Il termometro Fisher Scientific Traceable Kangaroo è un termometro portatile dotato di sonda in acciaio inox adatto per l'uso con acidi, basi e solventi.
  • Intuitivo, “non richiede la lettura delle istruzioni” riduce l’errore umano nelle operazioni
  • Cattura e richiama automaticamente le letture dei valori minimi e massimi della temperatura per qualsiasi periodo di tempo
  • Allarme alto/basso programmabile per incrementi di 1°
  • L’allarme suona ogni minuto fino a che la temperatura non ritorna alla condizione di normalità
  • Il tasto HOLD blocca la visualizzazione della lettura
  • Le cifre di 0.75 poll. (19 mm) sono leggibili da 20 piedi. (9.6 m)
  • Intervallo: da -58° a +572°F/-50° a +300°C
  • Accuratezza: ±1°C da -30° a +250°C (-22° a 482°F) (altrimenti ±2°C)
  • Risoluzione: 0.1° tra -19.9° e +199.9° (altrimenti 1°)
  • Dimensioni: 2.5 × 4.75 × 0.5 poll. (63 × 119 × 13 mm)
  • Peso: 2.75 once (0.08 kg)
  • Dimensioni della sonda: 0.14 diam. × 7.5 poll. (4 × 188 mm)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,14in.
Dimensioni (L x P x A) 4.75 x 2.5 x 0.5 pollici (12 x 6.3 x 1.3 cm)
Altezza (sistema imperiale) 0,5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Include Cavo per sonda da 42 pollici (105 cm) con tasca per riporlo avvolto, supporto da banco incorporato con ingombro di 4.5 pollici quadrati (11.4 cm), batteria all’ossido di argento per un anno di funzionamento continuo
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 7,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 18 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 2,75 once
Peso (sistema metrico) 77.9 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,5 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 4,75 in.
Max. Temperature (English) 572 °F
Temperatura max (sistema metrico) 300 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) −50 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +572 °F
Temperature Range (Metric) -50° - +300 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 6,3 cm