Learn More
Fisherbrand™ Datalogger di temperatura e umidità relativa Traceable™ Logger-Trac™
Codice prodotto. 15318764 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Autonomia della batteria:
Un anno di utilizzo continuo, durata utile 3 anni
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autonomia della batteria Dimensione della confezione
15318764 Un anno di utilizzo continuo, durata utile 3 anni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15318764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    226.99€ / pezzi 1
    Risparmia 47.01€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
To assure accuracy an individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO/IEC 17025 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Unità mobile di accompagnamento delle spedizioni per tracciare l'umidità relativa e la temperatura
The Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ RH/Temperature Datalogger is ideal for monitoring material during transportation. Mobile unit travels with shipments to track the Relative Humidity and Temperature.
  • Displays Cumulative Alarm duration from user selected MIN/MAX humidity and temperature values
  • Integrates with MaxiThermal Software for complete data analysis
  • User selectable humidity/temperature parameters (high and low values) in 1% or 1° increments
  • Displayed during recording: Current RH and Temperature, MIN/MAX temperature achieved,cumulative running time
  • Reusable/Re-programmable
  • Storage: 30,720 readings
  • Size: 3.5 x 2.0 x 1.1 in.
  • Weight: 69.5g (2.45 ounces)
  • Range:-29 to 72°C (-20 to 161°F); 0 to 100% RH
  • Resolution: 0.1™; 0.1% RH
  • Accuracy: ±0.2°C (0 to 10°C); ±0.5°C otherwise; ±3% RH between (25 to 75% RH); ±5% RH otherwise
  • User-defined recording interval may be set based on the number of desired days to log (from 4 hours to 365 days) or the desired time interval (from every 2 seconds to every 24 hours)
  • To ensure that no data is lost, once memory is full the thermometer/hygrometer will stop logging data (data will not be overwritten)
Certifications
CE marked
Specifica
Tipo Datalogger di umidità relativa/temperatura
Tipo di display LCD
Memoria dati 7.680 valori
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme Visivo
Software Type MaxiThermal
Tipo di batteria Batteria a bottone al litio da 3 V CR2016
Autonomia della batteria Un anno di utilizzo continuo, durata utile 3 anni
Certificazione/Conformità CE, certificato Traceable
Protezione IP IP66
Materiale ABS Plastic
Tipi di sensore Wired Chip Glass Thermistor
Da utilizzare con (applicazione) Accompagnamento di spedizioni per tracciare umidità relativa e temperatura
Precisione (Temperatura) 0,2 °±C (da 0 a 10 °C); ±0,5 °C nel range restante
Precisione temporale 2 minuti al mese
Intervallo di umidità Da 0 a 100% UR
Risoluzione temperatura 0,1°
Temperature Range (Metric) Da -29 a 72 °C (da -20 a 161 °F)
Lunghezza (sistema imperiale) 3,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8,89 cm
Peso (sistema imperiale) 2,45 once
Peso (sistema metrico) 69,5 g
MaxiThermal™ Software is needed to activate these dataloggers