Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temp. RH and LN2 Datalogger Cable
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Tipo | Cable |
| Certificazione/Conformità | RoHS compliant |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transfer recorded information in dataloggers to computer |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperature/RH and LN2 Datalogger |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.5 m |