Learn More
Fisherbrand™ Datalogger temperature Traceable™ Logger-Trac™
Codice prodotto. 15398754 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Autonomia della batteria:
Un anno di utilizzo continuo, durata di conservazione 3 anni
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autonomia della batteria Dimensione della confezione
15398754 Un anno di utilizzo continuo, durata di conservazione 3 anni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15398754
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
To assure accuracy an individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO/IEC 17025 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Per il monitoraggio dei materiali durante la conservazione, la manipolazione e il trasporto
Reusable device with active LCD allows cumulative duration of temperature excursion from user-selected MIN/MAX values to be viewed immediately and downloaded if needed. The Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger is used for monitoring material during storage, handling and transportation.
  • Displays cumulative Alarm Duration from user selected MIN/MAX values
  • Integrates with MaxiThermal Software for complete data analysis
  • Reusable/Re-programmable
  • Size: 2.56 x 1.34 x 0.35 inches
  • Weight: 18.5 grams (0.65 ounces)
  • Storage Capacity: 7,680 readings
  • IP66 Waterproof Rating
  • Individual Logger-Trac Thermometers are pre-programmed with alarm values of 2°C (low) and 8°C (high) and a recording interval to allow for 30 days of recording (readings are logged every 5 minutes, 33 seconds)
Active LCD shows the following important data:
  • Current, MIN/MAX temperatures
  • Recording status
  • Run Time
  • Alarm (Excursion) Cumulative Time
  • Quarantine status
  • Alarm Tally
Certifications
CE marked
Specifica
Tipo Datalogger temperatura
Tipo di display LCD
Memoria dati 7680 letture
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme Visivo
Software Type MaxiThermal
Tipo di batteria Batteria a bottone al litio da 3 V CR2016
Autonomia della batteria Un anno di utilizzo continuo, durata di conservazione 3 anni
Include Batteria e certificato Traceable numerato singolarmente
Certificazione/Conformità CE, certificato Traceable
Protezione IP IP66
Materiale ABS Plastic
Tipi di sensore Wired Chip Glass Thermistor
Da utilizzare con (applicazione) Per il monitoraggio del materiale durante il trasporto
Precisione (Temperatura) ±0.2 °C da 0 a 10 °C; altrimenti ±1 °C
Precisione temporale 2 minuti al mese
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Temperature Range (Metric) Da 31 a 122 °F (da -35 a 50 °C)
Lunghezza (sistema imperiale) 2,56 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.5 cm
Peso (sistema imperiale) 0,65 once
Peso (sistema metrico) 18.5 g
MaxiThermal™ Software is needed to activate these dataloggers