Learn More
Fisherbrand™ Manometri/vacuometri Traceable™
Codice prodotto. 11764206 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
Da -100 a 100 psi
Da -15 a 15 psi
Da -30 a 30 psi
Da -5 a 5 psi
Product Type:
Modello con stampante
Modello senza stampate
Peso (sistema metrico):
0.14 kg
0.14 kg
0.34 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione Product Type Peso (sistema metrico) unitSize
11764206 Da -15 a 15 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11794206 Da -5 a 5 psi Modello con stampante 0.34 kg Pezzo
11704216 Da -100 a 100 psi Modello con stampante 0.34 kg Pezzo
11754206 Da -5 a 5 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11774206 Da -30 a 30 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11784206 Da -100 a 100 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11764206
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Il modello non stampato include tubo, batteria da 9 V, valigetta di trasporto in plastica ABS e porta RS-232; il modello stampato include tubo/flessibile, batterie “AA”, valigetta di trasporto in plastica ABS, uscita del computer, cavo per computer da 79 pollici con CD contenente il software e rotolo di carta.
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
  • Portable unit measures and displays differential pressure/vacuum in: psi, mbar, bar, cm/H2O, inch/H2O, feet/H2O, mm/Hg, inch/Hg, kg/ cm2, oz./inch2 and kPa
  • Response time: 0.5 sec.
  • Accuracy: ±0.3% of full-scale between 0 and 50°C
  • Readings are shown on backlit display with 0.625 in.H (1.6 cm) digits visible from 6 ft. Feature DATA HOLD button to freeze display and capture readings
  • Memory key recalls highest and lowest readings
  • Differential feature calculates the difference between two readings
  • Zeroing is achieved at the touch of a button
  • Display times up to 99 hours, 59 minutes, 59 seconds which allows the user to record when maximum or minimum pressure is achieved
Printing Model
  • Captures and stores up to 99 readings at the press of a button
  • Datalogging permits capturing and storing up to 12,000 readings at intervals as short as 1 second or as long as 2 hours; prints sample number, current reading, date and time
  • Manual memories and datalogger memories print without the need for a computer
  • Computer output allows manual memories, datalogger memories and current programmable capturing to be streamed to a PC computer
Order Info
Dimensioni: 7.125 L x 2.75 P x 1.125 pollici A (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Accetta tubi con diametro interno da 0.062 a 0.187 pollici Modello non stampato: 5 once; Modello stampato: 12 once
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 7,12 x 2,75 x 1,12 in. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Unità portatili per misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in 11 diverse unità di misura (psi, mbar, ecc.)
Altezza (sistema imperiale) 1,12 in.
Altezza (sistema metrico) 2.9 cm
Include Tubazioni, batteria da 9 V, custodia di trasporto in plastica ABS e porta RS232
Lunghezza (sistema imperiale) 7,12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.1 cm
Materiale Plastica ABS
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) Da 0° a 50 °C
Tempo di risposta 0,5 sec.
Intervallo di tempo 99 ore 59 min. 59 sec.
Peso (sistema imperiale) 5 once
Peso (sistema metrico) 0.14 kg
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Accuracy ±0,3%
Tipo di display LCD
Gamma di pressione Da -15 a 15 psi
Product Type Modello senza stampate