Learn More
Fisherbrand™ Manometri/vacuometri Traceable™
Codice prodotto. 11784206 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
Da -100 a 100 psi
Da -15 a 15 psi
Da -30 a 30 psi
Da -5 a 5 psi
Product Type:
Modello con stampante
Modello senza stampate
Peso (sistema metrico):
0.14 kg
0.14 kg
0.34 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione Product Type Peso (sistema metrico) unitSize
11784206 Da -100 a 100 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11794206 Da -5 a 5 psi Modello con stampante 0.34 kg Pezzo
11704216 Da -100 a 100 psi Modello con stampante 0.34 kg Pezzo
11764206 Da -15 a 15 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11754206 Da -5 a 5 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11774206 Da -30 a 30 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11784206
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Il modello senza stampa comprende tubi, batteria da 9V, custodia per trasporto in plastica ABS e porta RS-232; il modello con stampa comprende tubo flessibile/rigido, batterie AA, custodia per trasporto in plastica ABS, uscita per computer, cavo per computer di 79 poll. con CD software e rotolo di carta.
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
  • L'unità portatile consente di misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in: psi, mbar, bar, cm/H2O, poll./H2O, piedi/H2O, mm/Hg, poll./Hg, kg/cm2, once/poll.2 e kPa
  • Tempo di risposta: 0.5sec.
  • Precisione: ±0.3% del fondo scala tra 0 e 50°C
  • Letture visualizzate sul display retroilluminato con cifre alte 0.625 poll. (1.6cm) visibili da una distanza di 6 piedi. Caratterizzato dal pulsante HOLD per bloccare la visualizzazione e l'acquisizione delle letture
  • Tasto memoria per richiamare le letture massima e minima
  • La funzione di calcolo differenziale consente di misurare la differenza tra due letture
  • Azzeramento al tocco di un pulsante
  • Visualizzazione della durata fino a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi, per consentire all'utente di registrare il raggiungimento della pressione massima o minima
Modello con stampa
  • Acquisizione e memorizzazione di massimo 99 letture al tocco di un pulsante
  • La memorizzazione dei dati permette di acquisire e registrare fino a 12,000 letture a intervalli brevi (1 secondo) o lunghi (2 ore); stampa di numero campione, lettura corrente, data e ora
  • Stampa delle memorizzazioni manuali e del datalogger senza collegamento a un computer
  • L'uscita per computer consente di trasferire su un PC le memorizzazioni manuali, del datalogger e le acquisizioni programmabili correnti
Order Info
Dimensioni: 7.125 L x 2.75 P x 1.125 pollici A (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Accetta tubi con diametro interno da 0.062 a 0.187 pollici Modello non stampato: 5 once; Modello stampato: 12 once
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 7,12 x 2,75 x 1,12 in. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Unità portatili per misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in 11 diverse unità di misura (psi, mbar, ecc.)
Altezza (sistema imperiale) 1,12 in.
Altezza (sistema metrico) 2.9 cm
Include Tubi, batteria da 9 V, custodia di trasporto in plastica ABS e porta RS232
Lunghezza (sistema imperiale) 7,12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.1 cm
Materiale Plastica ABS
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) Da 0° a 50 °C
Tempo di risposta 0,5 sec.
Intervallo di tempo 99 ore 59 min. 59 sec.
Peso (sistema imperiale) 5 once
Peso (sistema metrico) 0.14 kg
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Accuracy ±0,3%
Tipo di display LCD
Gamma di pressione Da -100 a 100 psi
Product Type Modello senza stampate