Learn More
Fisherbrand™ Manometri/vacuometri Traceable™
Codice prodotto. 11794206 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
Da -100 a 100 psi
Da -15 a 15 psi
Da -30 a 30 psi
Da -5 a 5 psi
Product Type:
Modello con stampante
Modello senza stampate
Peso (sistema metrico):
0.14 kg
0.14 kg
0.34 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione Product Type Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
11794206 Da -5 a 5 psi Modello con stampante 0.34 kg Pezzo
11704216 Da -100 a 100 psi Modello con stampante 0.34 kg Pezzo
11764206 Da -15 a 15 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11754206 Da -5 a 5 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11774206 Da -30 a 30 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
11784206 Da -100 a 100 psi Modello senza stampate 0.14 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11794206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    442.15€ / pezzi 1
    Risparmia 117.85€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Includes
Il modello non stampato include tubo, batteria da 9 V, valigetta di trasporto in plastica ABS e porta RS-232; il modello stampato include tubo/flessibile, batterie “AA”, valigetta di trasporto in plastica ABS, uscita del computer, cavo per computer da 79 pollici con CD contenente il software e rotolo di carta.
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
  • L'unità portatile consente di misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in: psi, mbar, bar, cm/H2O, poll./H2O, piedi/H2O, mm/Hg, poll./Hg, kg/cm2, once/poll.2 e kPa
  • Tempo di risposta: 0.5sec.
  • Precisione: ±0.3% del fondo scala tra 0 e 50°C
  • Letture visualizzate sul display retroilluminato con cifre alte 0.625 poll. (1.6cm) visibili da una distanza di 6 piedi. Caratterizzato dal pulsante HOLD per bloccare la visualizzazione e l'acquisizione delle letture
  • Tasto memoria per richiamare le letture massima e minima
  • La funzione di calcolo differenziale consente di misurare la differenza tra due letture
  • Azzeramento al tocco di un pulsante
  • Visualizzazione della durata fino a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi, per consentire all'utente di registrare il raggiungimento della pressione massima o minima
Modello con stampa
  • Acquisizione e memorizzazione di massimo 99 letture al tocco di un pulsante
  • La memorizzazione dei dati permette di acquisire e registrare fino a 12,000 letture a intervalli brevi (1 secondo) o lunghi (2 ore); stampa di numero campione, lettura corrente, data e ora
  • Stampa delle memorizzazioni manuali e del datalogger senza collegamento a un computer
  • L'uscita per computer consente di trasferire su un PC le memorizzazioni manuali, del datalogger e le acquisizioni programmabili correnti
Order Info
Dimensioni: 7.125 L x 2.75 P x 1.125 pollici A (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Accetta tubi con diametro interno da 0.062 a 0.187 pollici Modello non stampato: 5 once; Modello stampato: 12 once
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 7,12 x 2,75 x 1,12 in. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Consente di visualizzare misura e pressione differenziale/vuoto in undici unità di misura diverse
Altezza (sistema imperiale) 1,12 in.
Altezza (sistema metrico) 2.9 cm
Include Certificato Traceable, manichetta/tubo, batterie AA, custodia per il trasporto in plastica ABS, uscita computer, rotolo di carta e batteria 1105 di ricambio
Lunghezza (sistema imperiale) 7,12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.1 cm
Materiale Plastica ABS
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) Da 0° a 50 °C
Tempo di risposta 0,5 sec.
Intervallo di tempo 99 ore 59 min. 59 sec.
Peso (sistema imperiale) 12 once
Peso (sistema metrico) 0.34 kg
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Accuracy ±0,3%
Tipo di display LCD
Gamma di pressione Da -5 a 5 psi
Product Type Modello con stampante