Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Memory Monitoring Plus™, gamma: Da -50° a +70 °C
Codice prodotto. 11709755 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11709755 Da -50 °C a +70 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11709755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.20€
    65.53€ / pezzi 1
    Risparmia 21.67€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utile con liquidi, aria/gas, semi-solidi, bagni ad acqua e refrigeratori
Per un monitoraggio accurato della temperatura in congelatori, bagni, blocchi riscaldanti, incubatori e frigoriferi con sensore di temperatura con memoria integrato. Il termometro per frigorifero/congelatore Fisher Scientific™ Plus™ include un sensore del diametro di 5 mm e della lunghezza di 19 mm. Può essere utilizzato per liquidi, aria/gas, semi-solidi, bagni ad acqua e refrigeratori.
  • Memorizzazione della temperatura minima e massima
  • Il triplo display mostra contemporaneamente la temperatura minima, massima e quella corrente
  • Allarme di temperatura alta e bassa programmabile con incrementi di 1 grado
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,18 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 5 mm
Dimensioni (L x P x A) 3.25 x 2.5 pollici (8.3 x 6.35 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio della temperatura in congelatori, bagnomaria, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori
Include Certificato Traceable, batteria AAA
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304,8 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 4 once
Peso (sistema metrico) 113.39 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,5 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 3,25 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +158 °F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Monitoring Temperature in Freezer
Accuracy ±0,5 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 6,35 cm