Learn More
Fisherbrand™ Timer Traceable™ Nano™
Codice prodotto. 15294006 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
23 ore, 59 min., 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
15294006 23 ore, 59 min., 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15294006
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dimensione estremamente ridotta con funzionamento intuitivo
Dimensione estremamente ridotta con funzionamento intuitivo. Il timer Fisher Scientific™ Traceable™ Nano mostra allarme per conto decrementale/cronometro (conteggio incrementale) e ora del giorno (in formato AM/PM e 24 ore).
  • Conto alla rovescia o cronometro fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi su due canali di temporizzazione
  • Precisione: 0.01%
  • Le cifre di 0.375 pollici di altezza possono essere lette da 10 piedi (3 m)
  • La memoria a due canali consente di ritornare al tempo programmato in origine che compare sul display in caso di test ripetitivi
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Indica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo 23 ore, 59 min., 59 sec.
Alarms Allarme con volume alto, durata di 1 min.
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Dimensioni (L x P x A) 2.5 x 0.5 x 2 pollici (6.4 x 1.3 x 5.08 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) 1.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0,375 in.
Altezza (sistema metrico) 5.08 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.93 cm
Peso (sistema imperiale) 2,5 once
Peso (sistema metrico) 71 g
Include Certificato Traceable
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST