Learn More
Fisherbrand™ Termometro per congelatore al platino Traceable™, gamma: Da -99.9° a +199.9 °C
Codice prodotto. 11739765 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -99.9° a +199.9 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11739765 Da -99.9° a +199.9 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11739765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05€
    75.42€ / pezzi 1
    Risparmia 21.63€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Supporto per sonda regolabile, chiusure con Velcro™, bande magnetiche, sonda, corpo in ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche, batteria alcalina da 9 V
Per il monitoraggio accurato della temperatura in congelatori, bagni, blocchi riscaldanti, incubatori e frigoriferi.
  • Il microcavo ultra sottile consente la chiusura degli sportelli dei congelatori senza danni per la guarnizione
  • La sonda in platino a risposta rapida da 100.0 Ohm è adatta all’uso con liquidi, aria/gas e materiale congelato
Specifiche:
  • Intervallo: da -99.9° a +199.9°C
  • Precisione: ±2°C
  • Risoluzione: 0.1°
  • Dimensioni termometro: 2.75 × 4.25 × 0.75 poll. (6.9 × 10.8 × 1.9 cm)
  • Peso: 4.25 once (0.12 kg)
  • Lunghezza sonda: 3 poll. (7.6 cm), diam. 0.16 poll. (41 mm)
  • Lunghezza complessiva stelo: 5 poll. (12.7 cm)
  • Lunghezza cavo: 9.66 piedi (2.9 m)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,16 in.
Dimensioni (L x P x A) 4.25 x 2.75 x 0.75 pollici (10.8 x 7 x 1.9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio della temperatura in congelatori, bagnomaria, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori
Altezza (sistema imperiale) 0,75in.
Altezza (sistema metrico) 1,9 cm
Include Supporto per sonda regolabile, dispositivi di fissaggio con Velcro™, nastri di fissaggio magnetici, sonda, corpo in ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche, batteria alcalina da 9 V
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 115,9 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10,8 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 294.43 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 12,7 cm
Materiale Plastica ABS
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 4,25 once
Peso (sistema metrico) 120 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (Metric) -100°C
Temperature Range (Metric) Da -99.9° a +199.9 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±2 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 7 cm