Learn More
Fisherbrand™ Termometro ad alta precisione con sonda per frigorifero/congelatore Traceable™ Platinum
Codice prodotto. 13597070 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-100.00° - +199.99 °C
-100.00° - +70 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -148.00 ° a 158 °F
Da -148.00 ° a 392 °F
Tipo di sonda:
Sonda con maniglia in acciaio inox 9 pollici
Sonda: Diam. 0.187 x alt. 0.74 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Tipo di sonda Dimensione della confezione
13597070 -100.00° - +199.99 °C Da -148.00 ° a 392 °F Sonda con maniglia in acciaio inox 9 pollici Pezzo
13507080 -100.00° - +70 °C Da -148.00 ° a 158 °F Sonda: Diam. 0.187 x alt. 0.74 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13597070
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batterie, sonda in acciaio inox con sensore RTD in platino, strisce magnetiche, nastro Velcro™, supporto da tavolo
Visualizza le letture massima e minima nelle ultime 24 ore (ogni ora), negli ultimi sette giorni (ogni giorno) o negli ultimi 31 giorni (ogni giorno). Il termometro per frigoriferi/congelatori ad alta precisione in platino Fisher Scientific Traceable con sonda in acciaio inox e platino impermeabile fornisce letture accurate con penetrazione della punta di 0.3 poll. e cavo impermeabile.
Visualizza le letture massima e minima nelle ultime 24 ore (ogni ora), negli ultimi sette giorni (ogni giorno) o negli ultimi 31 giorni (ogni giorno). Il termometro ad alta precisione per frigorifero/congelatore Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum con sonda impermeabile in acciaio inox platinato e cavo impermeabile consente letture accurate con una penetrazione del puntale di 0.3 in..
Sul display triplo vengono visualizzate le temperature correnti in °F/°C e i valori minimo e massimo
  • Il tasto per la registrazione di data e ora indica la data e l'ora esatte delle letture dei valori minimo e massimo
  • Il sensore in platino a 4 fili garantisce una risposta lineare e una precisione elevata per l'intero intervallo
  • L'allarme è programmabile con incrementi di 0.1° e indica quando la temperatura è superiore/inferiore ai punti di regolazione
  • L'allarme acustico e visivo a LED rimane in funzione anche se la temperatura rientra nei valori previsti
  • Risoluzione: 0.01°
  • Precisione: ±0.1 °C
  • Display: facile da leggere, a 3 righe con 2 LED di allarme
  • Lunghezza del cavo: 10 piedi
  • Dimensioni: 2.75 x 4.25 x 0.75 in.
  • Peso: 5 once
  • Custodia: in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard dell' Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia.
Specifica
Include Sonda in acciaio inox/sensore in platino, supporto, montaggio a parete, batterie, certificato Traceable.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Materiale ABS Plastic
Tipo di sonda Sonda con maniglia in acciaio inox 9 pollici
Risoluzione 0.01 °C
Product Type Digital Thermometer
Max. Temperature (English) 392 °F
Temperatura max (sistema metrico) 199.99 °C
Min. Temperature (English) −148 °F
Min. Temperature (Metric) −100 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -148.00 ° a 392 °F
Temperature Range (Metric) -100.00° - +199.99 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.1 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 30 cm