Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum Ultra-Accurate Replacement Bullet™ Probe
Codice prodotto. 15264016 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-100°C to +200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
15264016 -100°C to +200°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15264016
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Traceable™ Platinum Ultra-Accurate Replacement Bullet™ Probe is an accessory for use with Traceable Platinum Ultra-Accurate digital Thermometer.
  • Accessory for use with Traceable Platinum Ultra-Accurate digital Thermometer
  • High-accuracy: 0.05 percent between -80 to +290 deg. Celsius
  • Waterproof
  • 4-wire platinum/stainless-steel
    • Probe: 0.381 dia. x 15.24 mm L (0.15 x 6 in.)
    • Cable length: 2.74 m (9 ft.)
Specifica
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.15 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 0.381 mm
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 9 ft.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2.74 m (Cable), 152.4 mm (Probe)
Lunghezza (sistema metrico) cavo 2.74 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 15.24 mm
Materiale Platinum, Stainless Steel
Tipo di sonda Platinum RTD stainless-steel Bullet Probe
Product Type Bullet Probe
Max. Temperature (English) 554°F
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (English) -148°F
Min. Temperature (Metric) -100°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -148°F to +392°F
Temperature Range (Metric) -100°C to +200°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Traceable Platinum Ultra-Accurate digital Thermometer
Accuracy 0.05 percent between -80 to +290 deg.C
For improved performance, probes should be calibrated as a system with the meter.