Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum Ultra-Accurate Replacement Handle Probe
Codice prodotto. 15254016 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-200°C to +500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
15254016 -200°C to +500°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15254016
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Traceable™ Platinum Ultra-Accurate Replacement Handle Probe is an accessory for use with Traceable Platinum Ultra-Accurate digital Thermometer.
  • High-accuracy: 0.05 percent between -80 to +290 deg. Celsius
  • Waterproof
  • 4-wire platinum/stainless-steel
Specifica
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.13 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 3.3 mm
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 6 ft.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1.8 m (Cable), 17.8 cm (Probe)
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.8 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 17.8 cm
Materiale Platinum, Stainless Steel
Tipo di sonda Platinum RTD stainless-steel Probe
Product Type Replacement Handle Probe
Max. Temperature (English) 932°F
Temperatura max (sistema metrico) 500°C
Min. Temperature (English) 392°F
Min. Temperature (Metric) 200°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -328°F to +932°F
Temperature Range (Metric) -200°C to +500°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Traceable Platinum Ultra-Accurate digital Thermometer
Accuracy 0.05 percent between -80 to +290 deg.C
For improved performance, probes should be calibrated as a system with the meter.