Learn More
Fisherbrand™ Barometri di precisione a quadrante Traceable™
Codice prodotto. 11734206 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Accuracy (Barometer):
±0.5%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Accuracy (Barometer) Dimensione della confezione
11734206 ±0.5% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11734206
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per il monitoraggio delle variazioni meteo o delle condizioni ambientali in laboratori o impianti
Easy-to-read Fisher Scientific™ Traceable™ Precision Dial Barometers are ideal for monitoring weather changes or environmental conditions in labs or plants.
  • Dial face is 4.12 in. dia. (10.8cm)
  • Housed in chrome case
  • Manual pointer shows barometric change since last viewing
  • Screw adjustment compensates for altitude
Order Info
Net weight: 1 lb. (0.45kg)
Certifications
NIST traceable
Compliance
Individually serial-numbered certificate from an ISO 17025 calibration lab to indicate instrument traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio delle variazioni meteo o delle condizioni ambientali in laboratori o impianti.
Accuracy (Barometer) ±0.5%
Include Supporto da tavolo con tacche
Certificazione/Conformità Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 e attesta la conformità dello strumento agli standard definiti dal NIST™.
Product Type Barometro di precisione a quadrante
Materiale Nichel-cromo anticorrosione
Peso (sistema metrico) 0,45 kg
Peso (sistema imperiale) 1 libbra
Diametro (sistema metrico) faccia 10,8 cm