Learn More
Fisherbrand™ Termometri Traceable™ con allarme per frigorifero/congelatore
Codice prodotto. 11705853 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11705853 Da -50 °C a +70 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11705853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.25€
    66.83€ / pezzi 1
    Risparmia 19.42€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Nastri di fissaggio con Velcro™ e magnetici, una batteria AA, corpo in plastica ABS
Garantisce letture accurate quando gli sportelli del congelatore o del frigorifero sono aperti grazie al sensore di temperatura in soluzione tampone di glicole
Garantisce letture accurate quando gli sportelli del congelatore o del frigorifero sono aperti grazie al sensore di temperatura in soluzione tampone di glicole. I termometri per frigorifero/congelatore con allarme Fisher Scientific™ Traceable™ indicano la temperatura corrente, massima e minima e avvisano l'utente con segnali visivi e acustici se la temperatura si discosta dalle impostazioni definite.
  • Esegue il monitoraggio della temperatura nei congelatori, nei frigoriferi, negli incubatori e nei blocchi riscaldanti
  • Il triplo display mostra contemporaneamente la temperatura corrente, quella minima e quella massima
  • L'allarme (solo cat. n. 06- -66411) impostato in incrementi di 1° avvisa l'utente con i segnali visivi e acustici se la temperatura si discosta dai limiti
  • Il microcavo della lunghezza di 3 m (m3) consente di chiudere gli sportelli
  • Dimensioni: 11L × 7P × 2 cm A (4.25 × 2.75 × 0.75 pollici)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 2.5 x 3.25 x 0.63 pollici (63.5 x 82.5 x 16 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio della temperatura in congelatori, refrigeratori, incubatori, blocchi riscaldanti
Altezza (sistema imperiale) 0,63 in.
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Include Nastri di fissaggio con Velcro™ e magnetici, una batteria AA, corpo in plastica ABS
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 2,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 63.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 63.5 mm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°
Peso (sistema imperiale) 4 once
Peso (sistema metrico) 0.11 kg
Larghezza (sistema imperiale) 3,25 in.
Product Type Refrigerator/Freezer Thermometer
Descrizione Bottle Probe
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +158 °F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Monitoring Temperature in Freezer, Refrigerator, Incubator, Heating Block
Accuracy ±0,5 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 82.5 mm