Learn More
Fisherbrand™ Misuratori per umidità relativa/temperatura Traceable™
Codice prodotto. 11764186 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Misuratore di umidità/temperatura digitale con funzione di memoria
Misuratore di umidità/temperatura digitale con lettura della memoria della temperatura
Solo misuratore di umidità digitale
Altezza (sistema metrico):
10 cm
10 cm
96 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Altezza (sistema metrico) unitSize
11764186 Solo misuratore di umidità digitale 10 cm Pezzo
11774186 Misuratore di umidità/temperatura digitale con funzione di memoria 96 cm Pezzo
11765843 Misuratore di umidità/temperatura digitale con lettura della memoria della temperatura 10 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11764186
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il monitoraggio delle condizioni dell’aria in camere climatiche, aree di stoccaggio di sostanze chimiche, camere sterili, incubatori e depositi.
Fisher Scientific™ Traceable™ Relative Humidity/Temperature Meters allow you to monitor air conditions in environmental chambers, chemical storage areas, cleanrooms, incubators and stockrooms.
  • Humidity range: 25 to 95% RH; Accuracy: ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
  • Continuously and simultaneously display relative humidity (11-661-11) or humidity/temperature (11-661-12) in extra-large, 0.62 in.-high (1.5 cm) digits
  • Made from high-impact, chemical-resistant ABS plastic
With Temperature Readout
  • Temperature readout in °C or °F; ranges from 0° to 50°C (32° to 122°F) with ±1°C/°F accuracy
  • Measures 0.75L x 3.25W x 7 in.H (2 x 8 x 18 cm)
  • Net weight: 5 oz. (142g)
  • Wall mount included
With Temperature Readout and Dual Min./Max. Memory
  • Temperature readout in °C and °F; ranges from 0° to 50°C (32° to 122°F) with ±1°C/°F accuracy
  • Minimum and maximum memories permit air monitoring overnight, during weekends, or for virtually any other time period
  • Measures 0.62L x 2.62W x 3.87 in.H (2 x 7 x 10 cm)
  • Net weight: 2 oz. (57g)
  • Wall mount and bench stand included
Certifications
E' fornito un certificato che attesta la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA™.
Compliance
codice catalogo 11-661-13 soddisfa i requisiti federali per le specifiche dello standard CLIA 493.1207 per il monitoraggio di temperatura e umidità nei laboratori clinici.
Specifica
Tipo Solo misuratore di umidità digitale
Intervallo di umidità Da 25 a 95%
Risoluzione 0,01
Accuracy ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
Temperature Range (Metric) Da 0° a 50 °C
Precisione termica ±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Memoria Memorizza e consente di richiamare i valori minimo e massimo della temperatura e dell’umidità, valori aggiornati al secondo
Sensori Stato solido
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Risoluzione temperatura 1 °F
Dimensioni (L x P x A) 0,62 x 2,62 x 3,87 in. (1,57 x 7 x 10 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0,62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1.57 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,62 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 3,87 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Peso (sistema imperiale) 2,5 once
Peso (sistema metrico) 0.07 kg
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio delle condizioni dell’aria in camere ambientali, aree di stoccaggio di sostanze chimiche, camere sterili, incubatori e depositi
Include Supporto da tavolo, commutazione lettura °F/°C, sensori allo stato solido a risposta rapida e due batterie AAA
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST