Learn More
Fisherbrand™ Termometro RTD al platino Traceable™
Codice prodotto. 11729765 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -100° a +300 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11729765 Da -100° a +300 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11729765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00€
    389.37€ / pezzi 1
    Risparmia 68.63€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria da 9 V e sonda con cavo da 40 poll. (102 cm)
Termometro ad alta precisione, di lunga durata, con sonda in platino RTD e chip logica fuzzy lineare per il funzionamento in un ampio intervallo di temperature
Platinum (100ohm) four-wire RTD probe can be used in liquids, air/gas, and semisolids.
Sonda a quattro fili di platino (100 ohm) RTD utilizzabile con liquidi, aria/gas e semisolidi.
  • Risoluzione: 0.01° sotto 200° e 0.1° sopra 200°
  • Precisione: ±0.1% più 0.2°C sotto 200°, ±0.15% più 0.5°C sopra 200°
  • Intervallo della sonda: da -100° a +300°C
  • Pulsante HOLD per bloccare la visualizzazione e acquisire il valore corrente
  • Display fail-safe con indicazione di batteria in esaurimento e condizioni della sonda
  • LCD di facile lettura ad elevato contrasto; altezza delle cifre di 0.51 poll. (1.3 cm)
  • Le letture vengono aggiornate 2.5 volte al secondo
  • Ideale per applicazioni sperimentali e in ambienti difficili
  • L’operazione riproducibile con un pulsante riduce al minimo l’errore dell’operatore negli ambienti di controllo della qualità
  • Per la misurazione della temperatura nel suolo, alimenti, forni, cuvette, impianti a gas, reagenti, bagni d'acqua, acque reflue, incubatori, soluzioni chimiche, derivati dal petrolio e freddo estremo
Order Info
Dimensioni dell'unità: 1.25 L x 3 P x 7 pollici A (3.2 x 7.6 x 17.8 cm); Peso: 9.5 once (269 g); La sonda misura 6 pollici.; Lunghezza totale: 12 pollici
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Punti di calibrazione 0, 50, and 100°C
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,13 in.
Dimensioni (L x P x A) 4 x 3 x 7 pollici (10.1 x 7.6 x 17.8 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori e impianti
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 17.8 cm
Include Batteria da 9 V e sonda con cavo da 40 pollici (102 cm)
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.1 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 22.8 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 9,5 once
Peso (sistema metrico) 200 g
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -148°F
Min. Temperature (Metric) -100°C
Temperature Range (Metric) Da -100° a +300 °C
Accuracy 0.5 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 7,6 cm