Learn More
Fisherbrand™ Tachimetro con puntatore LED rosso Traceable™
Codice prodotto. 11744276 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Range:
Da 10 a 99.999 gir/min
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
11744276 Da 10 a 99.999 gir/min Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11744276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    127.63€ / pezzi 1
    Risparmia 34.37€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
9V battery
A puntamento, portatile e senza contatto. I cristalli al quarzo di precisione garantiscono risultati costanti e ripetibili. Per la misurazione di centrifughe, pompe, rulli, assi, ingranaggi, motori e superfici in movimento.
Touchless, handheld point-and-shoot. Precision quartz crystal ensures stable, repeatable results. Designed to measure centrifuges, pumps, rollers, shafts, gears, motors, and moving surfaces.
  • Five-digit resolution is 0.001, 0.01, 0.1, or 1, depending on revolutions displayed
  • HOLD button freezes results
  • Accuracy is 0.04% ±2 digits
  • 0.50 in. (1.2cm) high LCD digits can be read from 10 ft.
  • Low-battery condition indicated on the display
  • Impact-resistant ABS housing
  • Dimensions: 4.75 x 1.75 x 1.25 in. (12 x 4 x 3cm)
  • Weight: 4 oz. (113g)
To Use
  • Optical no-contact measurements are made by placing a piece of self-adhesive reflective tape (30 in. [76cm] tape supplied) on the rotating object
  • Red LED light locks on the tape and counts rotations
  • In two seconds, it provides rock-solid answers from 10 to 99,999rpm
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate provided from an ISO 17025 calibration laboratory indicating traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
Product Type Tachimetro con puntatore LED rosso
Accuracy 0,04% ±2 cifre
Certificazione/Conformità Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 e attesta la conformità agli standard definiti dal NIST™.
Include Batteria da 9 V
Peso (sistema imperiale) 4 once
Peso (sistema metrico) 113 g
Tipo di display LCD
Range Da 10 a 99.999 gir/min
Risoluzione 0,001/0,01/0,1/1
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione di centrifughe, pompe, rulli, assi, ingranaggi, motori e superfici in movimento.