Learn More
Fisherbrand™ Monitor termometro/orologio/umidità Traceable™
Codice prodotto. 11725843 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11725843 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11725843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50€
    49.73€ / pezzi 1
    Risparmia 7.77€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria AAA da 1.5 V, supporto incorporato e montaggio a parete
Misura temperatura ambiente e umidità relativa e indica l'ora
Per la misurazione di temperatura ambiente, umidità relativa e indicazione dell'ora. I monitor termometro/orologio/umidità Fisherbrand™ Traceable™ sono progettati per garantire facilità d'uso, precisione e affidabilità in laboratori industriali, didattici, ospedalieri e governativi. Sono ideali per l'uso in incubatori, cassettiere, depositi, camere di essiccazione, cappe, camere sterili, armadi ambientali e per applicazioni di laboratorio in generale.
  • Display LCD a tre righe con cifre alte 0.5 poll. (13 mm).
  • Range doppi: da 0 a 50 °C e da 32 a 122 °F
  • Cavalletto ribaltabile per uso su tavolo
  • Letture in gradi Celsius o Fahrenheit selezionabili
  • Gamma di umidità relativa compresa tra 20 e 90%, risoluzione pari all'1% di UR e precisione ±8%
  • La memoria consente di richiamare le letture di temperatura e umidità massime e minime
  • L'orologio mostra l'ora del giorno al minuto, con una precisione di 0.0190 secondi
  • Il display LCD di facile lettura consente di visualizzare la temperatura con una precisione ±1 °C e una risoluzione di 0.1 °C/°F
Order Info
Dimensioni totali: 4.25 L x 2.25 P x 0.5 pollici A (10.8 x 5.7 x 1.3 cm)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Tipo Hygrometer
Intervallo di umidità 20 to 90%
Risoluzione 0.1 °C
Accuracy ±1 °C, umidità relativa da ±5% (range medio) a ±8% (range alto)
Temperature Range (Metric) Da 0° a 50 °C
Precisione termica ±1°C
Tipo di display LCD
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Dimensioni (L x P x A) 4.25 x 2.25 x 0.5 pollici (10.8 x 5.7 x 1.3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 4,25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,25 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Peso (sistema imperiale) 2,5 once
Peso (sistema metrico) 71 g
Da utilizzare con (applicazione) Incubatori, depositi, camere di essiccazione, cappe, camere bianche, armadi ambientali per sostanze pericolose e idroinquinanti e applicazioni generali da laboratorio
Include Batteria AAA da 1.5 V, supporto incorporato e montaggio a parete
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST