Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ con data/ora, memoria valori min/max, sonda per flaconi
Codice prodotto. 11755853 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema imperiale):
1,5 in.
2,5in.
Tipo di sonda:
Sonda a immersione
Sonda per flaconi
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza sonda (sistema imperiale) Tipo di sonda unitSize
11755853 2,5in. Sonda per flaconi Pezzo
11775843 1,5 in. Sonda a immersione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11755853
Edge
Includes
Supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, Velcro™ per il fissaggio su qualsiasi superficie, batteria alcalina AAA, custodia in plastica ABS antiurto
Visualizzazione di ora e data esatta in caso di raggiungimento della temperatura minima e massima. Termometri Fisher Scientific Traceable con ora/data e memorizzazione del valore max/min, perfetti per la registrazione a lungo termine e il monitoraggio della temperatura di soluzioni, frigoriferi e stanze.
Visualizzazione di ora e data esatta in caso di raggiungimento della temperatura minima e massima. Termometri Fisher Scientific™ Traceable™ con ora/data e memorizzazione del valore max/min, perfetti per registrazione a lungo termine e per monitoraggio della temperatura di soluzioni, frigoriferi e stanze.
  • Visualizzazione di temperatura attuale e temperatura minima e massima
  • Il display indica la temperatura min/max dell'ambiente o della sonda, l'ora del giorno e il mese/giorno
  • Sonda a immersione; la staffa di montaggio con cavo consente un facile posizionamento della sonda
  • Il sensore in acciaio inox e il cavo da 6 piedi (1.8 m) funzionano in modo accurato anche quando sono entrambi immersi in acqua
  • Diametro sensore: 0.18 pollici; lunghezza: 1.5 pollici
  • Risoluzione 0.5°; precisione, ±1.5°C
  • Dimensioni: 3.5L × 3.5P × 1 pollice A (8.9 × 8.9 × 2.5 cm)
  • Il tipo 15-077-976 è dotato di speciale sonda per flaconi adatta in particolare per refrigeratori/congelatori
Order Info
La batteria di ricambio ha un codice catalogo 02-440-3A
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST.
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 1 in.
Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 3.5 x 1 pollici (8.8 x 8.9 x 2.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio di soluzioni e refrigeratori
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Include Supporto pieghevole da banco, asola per montaggio a parete, Velcro™ per il fissaggio su qualsiasi superficie, batteria alcalina AAA, corpo in plastica ABS antiurto
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 72 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 2,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 182.8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 6.35 cm
Materiale Plastica ABS
Modello Termometro Traceable con sonda per flaconi per refrigeratori/congelatori
Tipo di sonda Sonda per flaconi
Risoluzione 0.5 °C
Peso (sistema imperiale) 3,5 once
Peso (sistema metrico) 90 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 3,5 in.
Max. Temperature (English) 176°F
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Min. Temperature (English) -40°F
Min. Temperature (Metric) -40°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -40 ° a +176 °F
Temperature Range (Metric) Da -40° a +80 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1.5 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 8,9 cm