Learn More
Fisherbrand™ Timer con allarme a tre canali Traceable™ con display LCD a tre righe
Codice prodotto. 11725863 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11725863 99 hr. 59 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11725863
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria alcalina AAA per un massimo di due anni di funzionamento continuo e corpo in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche.
Precisione di 0,001%
Fisher Scientific™ Traceable™ Three-Channel Alarm Timer with Triple-Line LCD offers three-channel timing with individual or simultaneous start.
  • Display a tre righe
  • Risoluzione di un secondo
  • Timer a tre canali con avvio singolo o simultaneo
  • Funzione di conteggio decrementale, allarmi e conteggio incrementale “Thru-zero”
  • Conteggio decrementale e incrementale simultanei
  • Modalità di time-out
  • Il richiamo della memoria torna automaticamente al tempo preimpostato
  • Volume dell'allarme regolabile
  • Allarme visivo e acustico continuo per un minuto
  • Orologio con orario e indicatori AM/PM
  • Quattro piedini in gomma mantengono lo strumento sollevato dal banco umido
  • LCD con altezza di 0.75 poll. (9.5 mm)
  • Intervallo timer: da 99 ore, 59 minuti, 59 secondi a 1 secondo
  • Cronometro: da 1 secondo a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi
Order Info
Peso netto: 3 once (85 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™, attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo 99 hr. 59 min. 59 sec.
Alarms Acustici e visivi
Accuracy 0,001%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Dimensioni (L x P x A) 1 x 3 x 3.25 pollici (2.54 x 7.62 x 8.22 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Altezza (sistema imperiale) 3,25 in.
Altezza (sistema metrico) 8.22 cm
Peso (sistema imperiale) 3 once
Peso (sistema metrico) 85.04 g
Include Batteria alcalina AAA con fino a due anni di funzionamento continuo e corpo in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST