Learn More
Fisherbrand™ Timer/cronometri Traceable™
Codice prodotto. 11795863 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Advanced Model
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
11795863 Advanced Model Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11795863
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Retro magnetico, cavalletto pieghevole, dispositivo di fissaggio a molla, foro per cordino, batteria, orologio e memoria
Remarkable timers with large display.
timer; countdown; lap; time; alarm; stop/pause; elapsed; timepiece; clock; watch; chronograph
Order Info
Dimensioni: 6.4 L x 5.6 P x 1.3 cm A; peso: 1.5 once (42.5 g).
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Product Type Timer per conto alla rovescia
Intervallo di tempo 99 hr. 59 min. 59 sec.
Alarms 1 min.
Accuracy 0,0001
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Dimensioni (L x P x A) 2.25 x 2.5 x 0.5 in. (5.71 x 6.35 x 1.27 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.71 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.93 cm
Peso (sistema imperiale) 1.5 oz.
Peso (sistema metrico) 42.52 g
Include Retro magnetico, cavalletto pieghevole, dispositivo di fissaggio a molla, foro per cordino, batteria, orologio e memoria
Certificazione/Conformità NIST
Modello Advanced Model