Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Total-Range
Codice prodotto. 11749765 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-200° - +1370 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11749765 -200° - +1370 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11749765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    147.70€ / pezzi 1
    Risparmia 43.30€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Involucro protettivo in PVC con supporto pieghevole; tre batterie AAA; unità di alimentazione per un anno di uso normale; sonda tipo K con cavo lungo 4 piedi (1.2 m)
Termometro tascabile tecnologicamente avanzato con custodia resistente all'acqua
Constructed of shock-resistant ABS plastic, the Fisherbrand Traceable Total-Range Thermometer is designed for rough handling. Water-resistant case stops dirt, dust, fumes, and water.
Caratteristiche
  • Il microprocessore a risposta rapida aggiorna il display due volte al secondo
  • Il termometro legge da -328° a +2498°F e da -200° a +1370°C, con una risoluzione di 0.1° e 1°
  • Intervallo della sonda (fornita con l'unità): da -40 a 250°C continuo o 300°C a breve termine; accetta tutte le termocoppie di tipo K
  • Precisione: ±1°C fra -50°C e +740°C, altrimenti ±2°C
  • Formato gigante, cifre da 0.62 pollici (15.7 mm), pulsante per la retroilluminazione
  • Il pulsante HOLD blocca il display per registrare i valori di lettura correnti
Funzioni
  • Passa da °F a °C con un semplice clic
  • Richiama le temperature minime e massime registrate in qualsiasi momento
  • Allarme quando la temperatura supera o scende al di sotto dei valori minimi/massimi
  • L'allarme del cronometro può essere impostato da 23 ore, 59 minuti a 1 minuto
Order Info
Dimensioni: 7 L x 3.25 P x 1.5 pollici A (17.8 x 8.3 x 3.8 cm). Peso: 8 once (227 g). Utilizza tutte le sonde a termocoppia di tipo K.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 7 x 3.2 x 1.5 pollici (17.8 x 8.3 x 3.81 cm)
Altezza (sistema imperiale) 1.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Include Involucro protettivo in PVC con supporto pieghevole; tre batterie AAA; unità di alimentazione per un anno di uso normale; sonda tipo K con cavo lungo 4 piedi (1.2 m)
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 48 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 121,92 cm
Materiale Plastica ABS
Tipo di sonda Tipo K
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 8 oz.
Peso (sistema metrico) 227 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.2 pollici
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Max. Temperature (English) 2500°F
Temperatura max (sistema metrico) 1370°C
Min. Temperature (English) -328°F
Min. Temperature (Metric) -200°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -328 ° a 2498 °F
Temperature Range (Metric) -200° - +1370 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 8.3 cm