Learn More
Fisherbrand™ Timer a tre display Traceable™
Codice prodotto. 11705873 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
da 19 ore, 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11705873 da 19 ore, 59 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11705873
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria, retro magnetico, certificato Traceable™
Il display a tre righe visualizza il conto alla rovescia di tre test contemporaneamente
Timer perfetto per i test che richiedono più tempi diversi
  • Conteggio decrementale e conteggio incrementale/cronometro, orologio
  • Una volta raggiunto lo zero, viene emesso un segnale di allarme distinto e viene visualizzato un conteggio del tempo trascorso dall'allarme
Order Info
Dimensioni: P 0,87 x L 2,5 x A 3,12' (2 x 6 x 8 cm); peso netto: 3 once (85 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo da 19 ore, 59 min. 59 sec.
Alarms Al raggiungimento dello zero, viene emesso un allarme distinto
Accuracy 0,0001
Risoluzione 1/100 sec. per la modalità conteggio incrementale, 1 sec. per la modalità conto alla rovescia
Display Digital LCD
N. di canali 3
Colore Nero
Altezza (sistema imperiale) display 0,5in.
Peso (sistema imperiale) 3 once
Peso (sistema metrico) 85.04 g
Include Batteria, retro magnetico, certificato Traceable