Learn More
Fisherbrand™ Timer impermeabile Traceable™
Per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio, impianti e sul campo
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06840kg
Includes: Cordino, magnete, Velcro™ (da apporre alle superficie) e batteria all'ossido di argento con durata due anni
Descrizione
Il timer impermeabile Fisher Scientific™ Traceable™ è ideale per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio, impianti e sul campo.
- Periodi da 99 minuti, 59 secondi a zero con una risoluzione di un secondo
- Precisione: 0.01%
- Impermeabile
- Al raggiungimento dello zero, un LED rosso brillante lampeggia come segnale visivo
- Un allarme acustico rimane attivo per un minuto o fino a che non viene spento manualmente
- L’unità dispone inoltre di time-out infiniti
Order Info
Dimensioni: Diam. esterno 0.5 D x 3 pollici (1.3 x 7.6 cm); Peso: 1.50 once (42.5 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Indica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Timer lampeggiante resistente all'acqua | |
1 sec. | |
Ossido di argento | |
7.62 cm | |
42.52 g | |
NIST |
0,01% | |
LED | |
3 in. | |
1,5 once | |
Cordino, Magnete, Velcro™ (per fissare alle superfici), Batteria |