Learn More
Fisherbrand™ Termometro per alimenti impermeabile Traceable™ con supporti
Codice prodotto. 11769715 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Termometro Ultra per alimenti
Termometro per alimenti
Accuracy:
±0.4 °C
±1.5 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Accuracy Dimensione della confezione
11769715 Termometro Ultra per alimenti ±0.4 °C Pezzo
11795853 Termometro per alimenti ±1.5 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11769715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.05€
    36.54€ / pezzi 1
    Risparmia 11.51€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L'esclusivo supporto consente di posizionare una sonda di perforazione a qualsiasi altezza su becher, cilindri o serbatoi. Al tocco di un tasto il termometro impermeabile per alimenti Fisher Scientific Traceable visualizza le temperature minime e massime in qualsiasi intervallo di tempo.
L'esclusivo supporto consente di posizionare la sonda a penetrazione a qualsiasi altezza su becher, cilindri o serbatoi. Al semplice tocco di un tasto, il termometro impermeabile per alimenti Fisher Scientific™ Traceable™ visualizza le temperature min. e max. su qualsiasi periodo di tempo.
  • Intervallo da -50 a +300°C (da -58 a +572°F)
  • Risoluzione di 0.1° da -20 a +200° (1° nell'intervallo restante)
  • Accuratezza di ±1.5°C o ±0.4°C ai punti testati per il modello Ultra™
  • Dimensioni: lunghezza stelo, 3.5 poll.; diametro stelo,0.14 poll.; lunghezza totale, 7.25 poll.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dall' Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia.
Specifica
Certificazione/Conformità NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,14in.
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori alimentari, trasformazione e preparazione di alimenti e birrifici
Include Sonda in acciaio inox, supporto, portachiavi e cordino
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 3,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.4 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 8.8 cm
Materiale Plastica ABS
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 1 oncia
Peso (sistema metrico) 28.4 g
Product Type Termometro Ultra per alimenti
Lunghezza (sistema imperiale) 7,25 in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +572 °F
Temperature Range (Metric) Da -50 ° a +300 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.4 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8 cm