Learn More
Fisherbrand™ Termometro per alimenti impermeabile Traceable™ con supporti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
L'esclusivo supporto consente di posizionare la sonda a penetrazione a qualsiasi altezza su becher, cilindri o serbatoi. Al semplice tocco di un tasto, il termometro impermeabile per alimenti Fisher Scientific™ Traceable™ visualizza le temperature min. e max. su qualsiasi periodo di tempo.
- Range is -50 to +300°C (-58 to +572°F)
- Resolution is 0.1° from -20 to +200° (1° otherwise)
- Accuracy is ±1.5°C or ±0.4°C at tested points for Ultra™ Model
- Size: stem length, 3.5 in.; stem diameter,0.14 in.; overall length, 7.25 in.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dall' Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,14in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori alimentari, trasformazione e preparazione di alimenti e birrifici |
| Include | Sonda in acciaio inox, supporto, portachiavi e cordino |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 3,5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.4 cm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 8.8 cm |
| Materiale | Plastica ABS |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Peso (sistema imperiale) | 1 oncia |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.