Learn More
Fisherbrand™ Termometro K impermeabile Traceable™, gamma: Da -200° a +1300°C (da -328° a +2372°F)
Codice prodotto. 11789765 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -200° a +1300 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
11789765 Da -200° a +1300 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11789765
Includes
Custodia di trasporto, batteria da 9 V, sonda tipo K con cavo da 4 piedi, certificato Traceable
Termometro tecnicamente avanzato, a lettura rapida ma di facile impiego, utilizza tutte le sonde a termocoppia di tipo K.
Technically advanced, fast-reading Fisher Scientific™ Traceable™ Waterproof K Thermometer uses all Type K thermocouple probes.
Impermeabile, sigillato contro umidità, sporcizia, polveri, fumi e acqua.
  • Passaggio da °F a °C al tocco di un pulsante
  • Display aggiornato 2.5 volte al secondo
  • Struttura in plastica ABS resistente agli urti
  • Richiamo dei valori di temperatura minimi e massimi rilevati
  • Funzione differenziale per mostrare la differenza della temperatura rispetto a un valore preimpostato
  • Cifre extra grandi, 0.62 poll. di altezza, sono leggibili da una distanza di 10 pollici
  • Pulsante di retroilluminazione per la lettura in zone buie
  • Pulsante di mantenimento per acquisire il valore rilevato corrente
  • Intervallo di commutazione: da -200 a +1300°C (da -328 a +2372°F)
  • Intervallo della sonda (fornita con l'unità): da -40 a 250°C continuo o 300°C a breve termine; accetta tutte le termocoppie di tipo K
  • Risoluzione: 0.1°, 1°
  • Precisione: ±0.3% dei valori di lettura più 1°C tra -50° e +1000°C; oppure lo 0.5% dei valori di lettura più 1 °C
  • Dimensioni: 3.0 x 7.25 x 1.25 poll. (7.6 x 18.4 x 3.18 cm)
  • Peso: 8 once (82g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 7.25 x 3 x 1.25 pollici (18.4 x 7.6 x 3.17 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Impermeabile, sigillato contro l’umidità, protetto da sporcizia, polveri, fumi e acqua
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.17 cm
Include Custodia di trasporto, batteria da 9 V, sonda tipo K con cavo da 4 piedi, certificato Traceable
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 48 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 18.4 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 121.92 cm
Materiale Plastica ABS
Tipo di sonda Tipo K
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 8 oz.
Peso (sistema metrico) 220 g
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 7.25 in.
Max. Temperature (English) 2372°F
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C
Min. Temperature (English) -328°F
Min. Temperature (Metric) -200°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -328°F to +2372°F
Temperature Range (Metric) Da -200° a +1300 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.3 °C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm