Learn More
Fisherbrand™ Cronometri impermeabili/antiurto Traceable™
Codice prodotto. 11755833 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Batteria all'ossido di argento durata 2 anni, corpo in plastica ABS duratura, cordino, istruzioni
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11755833 Batteria all'ossido di argento durata 2 anni, corpo in plastica ABS duratura, cordino, istruzioni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11755833
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Two Year Silver Oxide battery, durable ABS Plastic case, lanyard, instructions
Scelta tra modello impermeabile/antiurto o resistente all'acqua/agli urti. I cronometri impermeabili/antiurto Traceable Fisher Scientific visualizzano l'ora al secondo, in formato AM/PM, la data e il giorno della settimana, e sono ideali per l'utilizzo in laboratorio o in stabilimenti di produzione.
Choose from a waterproof/shockproof model or a water-/shock-resistant model. Fisher Scientific™ Traceable™ Waterproof/Shockproof Stopwatches displays time-of-day to the second, AM/PM, date and day of the week and are ideal for lab or plant use.
Both units time to 24 hours. With single-action, time-in/time-out, cumulative split and continuous timing. Resolution is 0.01 second for the first 30 minutes; units then continue timing to 23 hours, 59 minutes, 59 seconds in 1-second increments.
  • Time-of-day alarm
  • Digits are 0.375 in. high
  • O-ring sealed with durable ABS plastic case
  • Unit 06-662-56 is waterproof to three atmospheres
  • Accuracy is 0.01%
  • Dimensions: 2.12L x 2.75W x 0.5 in.H (5.4 x 6 x 1.3 cm)
  • Net weight: 1 oz. (28g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Cronometro impermeabile/antiurto
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Time of day
Accuracy 0,01%
Risoluzione 0,01 sec.
Display LCD
Descrizione Waterproof to three atmospheres
Materiale ABS Plastic Case
Tipo di batteria 2 Year Silver Oxide
Dimensioni (L x P x A) 2.12 x 2.37 x 0.5 pollici (5.4 x 6 x 1.3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2,12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,37 in.
Larghezza (sistema metrico) 6 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0,375 in.
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Altezza (sistema metrico) display 0,95 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oncia
Peso (sistema metrico) 0.028 kg
Include Batteria all'ossido di argento durata 2 anni, corpo in plastica ABS duratura, cordino, istruzioni
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l’uso in laboratori e impianti
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST