Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Workhorse™ Thermometer
Codice prodotto. 11739775 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +1300°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11739775 -50°C to +1300°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11739775
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-accuracy meter. Traceable™ Workhorse™ Thermometer offers sharp readout in dim or bright light and covers a wide temperature range. It is also compatible with all Type-K probes.
  • Front-panel adjustable offset allows setting of temperature, in-house calibration, or particular sensor for increased accuracy
  • Hold button freezes display to capture current reading
  • Thermometer range: -58° to +2372°F / -50° to +1300°C
  • Probe range (supplied with unit): -40 to 250°C continuous or 300°C short-term; accepts all Type-K thermocouples
  • Accuracy: ±1°C + 0.75% between 0° and 500°C (32° and 932°F; ±1°C +1% between 500° and 750°C (932° and 1382°F); ±1°C + 2% between 750° and 1000°C (1382° and 1832°F); ±3°C + 4% between 1000° and 1200°C (1832° and 2192°F); ±2°C at -20°; ±3°C at -40°; ±4°C at -50°
  • Resolution: 0.1° between -50° and +200°; (otherwise 1°)
  • Dimensions: 2.75 x 5.5 x 1.25 in. (69 x 138 x 31 mm)
  • Weight: 6 oz. (0.2 kg)
  • Probe dimensions: 0.13 dia. x 5 in. (3 x 125 mm)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.13 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 3.3 mm
Dimensioni (L x P x A) 5.5 x 2.75 x 1.25 in. (14 x 7 x 3.17 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Provides a sharp readout in dim and very bright light
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.17 cm
Include Type-K Probe, Bench Stand, 9 V Battery with 150 to 200 Hours continuous use life span, Carrying Case
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 12.5 cm
Materiale Plastic
Tipo di sonda Type K Thermocouple
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 6 oz.
Peso (sistema metrico) 170 g
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Product Type Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Max. Temperature (English) 2372°F
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +2372°F
Temperature Range (Metric) -50°C to +1300°C
Calibrated Sì
Tipo di batteria 9 V
Accuracy ±1°C
Display Digitale
Larghezza (sistema metrico) 7 cm