Learn More
Fisherbrand™ Barometro per postazione di lavoro con orologio Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Fisher Scientific™ Traceable™ Workstation Barometer with Clock is ideal for recording ambient changes in the lab, monitoring conditions affecting sample analysis and assisting in the prediction of weather changes.
- Misura la pressione barometrica e visualizza a livello grafico la tendenza barometrica
- Mostra temperatura e data/ora
- Compensazione dell'altitudine regolabile da -900 a 3600 piedi (da -300 a 1200 metri)
- La tendenza barometrica grafica mostra la lettura attuale e le letture precedenti per una, tre, sei e 12 ore sotto forma di grafico a barre
- Gli indicatori di previsione mostrano le condizioni meteo per le prossime 12 ore, utilizzando i simboli per sole, nuvole e pioggia
- L’orologio mostra l’orario in formato AM/PM o a 24 ore e la data
- Intervallo barometrico: da 23.62 a 31.01 inHg / da 800 a 1050 mbar; risoluzione: 0.063 inHg / 1 mbar; precisione: ±6 mb (da 890 a 1020 mb); altrimenti ±10 mb
- Intervallo di temperatura: da -9 a 70°C (da -22 a 158°F); risoluzione: 0.5°; precisione: ±1°C (da 32 a 104°F/da 0 a 40°C); altrimenti ±2°C
- Può essere montato a parete
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale viene rilasciato dal nostro laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Specifica
| Accuracy (Barometer) | ±6 mbar (890 to 1020 mb); otherwise ±10 mb |
| Resolution (Temperature) | 0.5°C |
| Temperature Range (Metric) | Da 23 a 122 °F (da -5 a 50 °C) |
| Product Type | Workstation Barometer with Clock |
| Altezza (sistema metrico) | 7.62 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19.69 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 6.35 cm |
| Vedi altri risultati |