Learn More
Fisherbrand™ Agitatori Mini
Codice prodotto. 11527503 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Alchemist
Batteri
Blue is Good
Caffeina
Crystals
DNA
Periodic Table
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
11527503 Periodic Table Pezzo
11537503 Crystals Pezzo
11517503 DNA Pezzo
12353067 Batteri Pezzo
11507503 Alchemist Pezzo
11597493 Caffeina Pezzo
12110970 Blue is Good Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11527503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    177.64€ / pezzi 1
    Risparmia 35.36€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Line adapter, stir bar and instructions
Agitazione con stile – agitatori personali economici con esclusivo design triangolare
Choice of seven whimsical top plate designs.
  • Stirring range: 350 to 2000rpm
  • Stirring capacity: 1L
  • Maximum vessel diameter: 8.5 cm
  • Power-on LED
  • Clear, chemically resistant nylon top surface
  • Tough, stable plastic base
Order Info
Dimensioni totali: 5.625 L x 5.625 P x 2.375 pollici A (14.3 x 14.3 x 6.6 cm); per 220-240 V
Warranty
Tre anni
Specifica
Speed Da 350 a 2000 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Nylon
Capacità 1 L
Display LED
Forma Triangular
Tensione 120/220 V
Diameter (Metric) Outside 8.5 cm
Dimensioni (L x P x A) 5.625 x 5.625 x 2.375 pollici (14.3 x 14.3 x 6.6 cm)
Altezza (sistema imperiale) 2.375 in.
Altezza (sistema metrico) 6.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.625 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.625 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.3 cm
Requisiti elettrici 120-230V 50/60 Hz
Materiale Base in plastica
Modello Periodic Table
Tipo Stirrer