Includes
Adattatore di linea, ancoretta di agitazione e istruzioni
Piano di appoggio disponibile in sette originali design.
- Intervallo di agitazione: da 350 a 2000giri/min
- Capacità di agitazione: 1L
- Diametro massimo del recipiente: 8.5cm
- LED di accensione
- Superficie di appoggio in nylon incolore chimicamente resistente
- Base in plastica robusta e stabile
Order Info
Dimensioni totali: 5.625 L x 5.625 P x 2.375 pollici A (14.3 x 14.3 x 6.6 cm); per 220-240 V
Warranty
Tre anni
Specifica
Specifica
| Speed | Da 350 a 2000 gir/min |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Nylon |
| Capacità | 1 L |
| Display | LED |
| Forma | Triangular |
| Tensione | 220-240V |
| Diameter (Metric) Outside | 8.5 cm |
| Dimensioni (L x P x A) | 5.625 x 5.625 x 2.375 in. (14.3 x 14.3 x 6.6 cm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.375 in. |
| Vedi altri risultati |