Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessory, Insert Retainer
Codice prodotto. 15766939 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Vortex Mixer Foam Insert
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15766939 Vortex Mixer Foam Insert Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15766939
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keeps tube holder in place when used with vortex mixer.
  • Required to secure foam inserts or vessel harness
  • Compatible with other manufacturers' models(contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Insert Retainer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex Mixer Foam Insert