Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Microwell Plate Holder
Codice prodotto. 15796949 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
96-well Plates/Deep-well Blocks of Vortex Mixer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15796949 96-well Plates/Deep-well Blocks of Vortex Mixer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15796949
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand vortex mixers.
Also compatible with other manufacturers' models; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details.
  • For mixing 96-well plates or deepwell blocks
  • Requires Insert Retainer (02-215-3910)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Microplate Holder
Da utilizzare con (applicazione) 96-well Plates/deep well blocks of vortex mixer
Da utilizzare con (apparecchiatura) 96-well Plates/Deep-well Blocks of Vortex Mixer
N. di posizioni 96
Richiede Insert retainer