Learn More
Fisherbrand™ Orologio per montaggio a parete con calendario e termometro
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
Includes
Due batterie AA, montaggio a parete
- Lettura immediata di ora, data e temperatura grazie al display da 6.5 × 3.75 poll.
- L’orario può essere visualizzato in 12 ore AM/PM o in formato internazionale da 24 ore
- La temperatura può essere impostata su °C/°F
- Il calendario permette di visualizzare mese, data e giorno della settimana
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifications
Specifications
| Product Type | Orologio con termometro e calendario |
| Accuracy | 0.0001 |
| Risoluzione | 1 sec. |
| Display | LCD |
| Tipo di batteria | AAA |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Da 23 ° a 122 °F |
| Temperature Range (Metric) | Da -5° a 50 °C |
| Risoluzione temperatura | 0,5° |
| Dimensioni (L x P) | 9.25 x 10 pollici (23.5 x 25.4 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9,25 in. |
| Show More |