Learn More
Fisherbrand™ Cronometro impermeabile e antiurto
Codice prodotto. 11779825 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
24 ore
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Intervallo di tempo Unit Size
11779825 24 ore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11779825
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
  • Istruzioni
  • Batteria
  • Cordino
La rintracciabilità NIST garantisce qualità e precisione. Il cronometro impermeabile e antiurto Fisher Scientific è un cronometro digitale LCD al quarzo per uso generico con custodia in plastica ABS sigillata con O-ring, ideale per impieghi pesanti.
  • Visualizzazione della durata fino a 24 ore con una risoluzione di 0.01 secondo
  • Mostra misurazioni singole, time-out, misurazione del tempo parziale cumulativo e continua
  • Consente di visualizzare l'ora e il giorno della settimana
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifications
Product Type Cronometro impermeabile e antiurto
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Audible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 0,01 sec.
Display LCD
Materiale Plastica ABS
Dimensioni (L x P x A) 2.12 x 2.37 x 0.5 pollici (5.4 x 6 x 1.27 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2,12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,37 in.
Larghezza (sistema metrico) 6 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oncia
Peso (sistema metrico) 0.028 kg
Include Batteria durata 2 anni, cordino e istruzioni
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l’uso in laboratori e impianti
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST