Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Bottles
Codice prodotto. 11708006 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
9 L
Tipo:
Rinse Bottle
Wash Bottle
Wash Bottle A
Wash Bottle B
Waste Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo unitSize
11708006 4 L Wash Bottle B Pezzo
11737996 4 L Waste Bottle Pezzo
11797996 4 L Wash Bottle A Pezzo
11718006 4 L Rinse Bottle Pezzo
11758006 9 L Waste Bottle Pezzo
11777996 2 L Rinse Bottle Pezzo
11767996 2 L Wash Bottle B Pezzo
11727996 2 L Waste Bottle Pezzo
11747996 2 L Wash Bottle Pezzo
11757996 2 L Wash Bottle A Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11708006 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N10812
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
  • Subsitute bottles of different sizes for added convenience
  • Wash and waste bottles include liquid level sensors
  • 4L wash and 9L waste bottles available for automation applications
ELISA-based assays, cell washing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Cap with tubing and liquid level sensors
Capacità (sistema imperiale) 135.25 oz.
Capacità (sistema metrico) 4 L
Forma Round
Tipo Wash Bottle B
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wellwash Versa Microplate Strip Washer