Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Covers
Codice prodotto. 11787986 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Wellwash Microplate Strip Washer
Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11787986 Wellwash Microplate Strip Washer Pezzo
11797986 Wellwash Versa Microplate Strip Washer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11787986 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore N10815
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Aerosol cover prevents aerosols of infectious diseases from spreading
ELISA-based assays, cell washing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) ELISA-based assays, cell washing
Quantità Each
Tipo Aerosol Cover
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wellwash Microplate Strip Washer