Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Covers
Codice prodotto. 11797986 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Wellwash Microplate Strip Washer
Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11797986 Wellwash Versa Microplate Strip Washer Pezzo
11787986 Wellwash Microplate Strip Washer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11797986 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore N10816
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Aerosol cover prevents aerosols of infectious diseases from spreading
ELISA-based assays, cell washing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) ELISA-based assays, cell washing
Quantità Each
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Product Type Aerosol Cover