Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Spare Bottles
Codice prodotto. 11717996 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11717996 4 L Pezzo
11707996 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11717996 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N10822
Spedizione stimata: 24-12-2026
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Subsitute bottles of different sizes for added convenience
ELISA-based assays, cell washing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Solid cap
Capacità (sistema imperiale) 135.25 oz.
Capacità (sistema metrico) 4 L
Forma Round
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Product Type Storage Bottle