Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Wash Heads
Codice prodotto. 11798006 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Product Type:
Blank Wash Head
Wash Head
Capacità:
2 x 8
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Product Type Capacità Dimensione della confezione
11798006 Wellwash Versa Microplate Strip Washer Wash Head 2 x 8 Pezzo
11768006 Wellwash Versa Microplate Strip Washer Wash Head - Pezzo
11778006 Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer Wash Head - Pezzo
11788006 Wellwash Versa Microplate Strip Washer Wash Head - Pezzo
11777986 Wellwash Versa Microplate Strip Washer Blank Wash Head - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11798006 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore N10802
Spedizione stimata: 10-12-2026
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Applications:
ELISA-based assays, cell washing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 x 8
Da utilizzare con (applicazione) ELISA-based assays, cell washing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Product Type Wash Head