Learn More
Fisherbrand™ Clamps for Owl P10DS Dual Gel System
Clamps for Owl&trade: P10DS Dual Gel System
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Codice prodotto. 12454677
  • 76.50€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Owl P10DS dual gel system
Specifica
Specifica
Owl™ P10DS Dual Gel System
20 x 20 cm
20 cm
20 cm
Side Clamp
7.8 in.
7.8 in.